Learn More
MP Biomedicals™ Taq Pol Bulk (15 U/μl)
Wird mit Standard-Reaktionspuffer geliefert.
Marke:  MP Biomedicals™ 11EPTQC200
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11477020
  • 1060.00 CHF / 2000 Einheiten
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Taq DNA-Polymerase, 10-facher Standardpuffer mit Mg, 10-facher Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Beschreibung
Beschreibung
Mit QBiogene 10X Inkubations-PCR-Puffer, der für eine Vielzahl von Reaktionsbedingungen geeignet ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000U
Standard-PCR
15 U/μl
Taq DNA-Polymerase, 10x Standardpuffer mit Mg, 10x Standardpuffer ohne Mg, 25 mM MgCl2
Nur für Forschungszwecke (RUO). Für die CE-IVD-Kennzeichnung klinischer Anwendungen.