Learn More
Abnova™ Taq DNA-Polymerase
Taq DNA-Polymerase katalysiert 5'–3' Synthese von DNA.
119.00 CHF - 440.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Konzentration 5 Einheiten/µl
Lagerungspuffer 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16062545
Unterlagen ansehen
Abnova™
D0010.1000Units
1000 Einheiten
222.00 CHF
1000 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16072545
Unterlagen ansehen
Abnova™
D0010.2500Units
2500 Einheiten
440.00 CHF
2500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16082545
Unterlagen ansehen
Abnova™
D0010.500Units
500 Einheiten
119.00 CHF
500 Einheiten
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Enzym hat nachweislich keine Exonuklease-Aktivität von 3′–5′.
  • Das Enzym hat nachweislich eine hohe Amplifikationsausbeute und ist bei hoher Versuchstemperatur stabil.
Spezifikation
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. Bei sachgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang haltbar.
Standard-PCR
5 Einheiten/µl
20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 100 mM KCl, 0,5 % Nonidet P40, 0,5 % Tween 20 und 50 % Glycerol
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abnova™ Taq DNA-Polymerase