Learn More
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 10
Entwickelt für die Amplifikation bestimmter DNA-Bereiche mit PCR. Das MP Biomedicals Taq CORE Kit10 enthält die Enzyme, Puffer und dNTPs, die für die Amplifikation erforderlich sind, einschließlich des (NH4)2SO4 Puffer, der berichtet wurde
Marke: MP Biomedicals™ 11EPTQS901K
This item is not returnable.
View return policy
Description
Specifications
Bei -20 °C einfrieren | |
10 × 250 Einheiten | |
Taq DNA-Polymerase 5U/μl |
Gefroren | |
Standard-PCR |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 10 > 10 x 250 Einheiten
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction