Learn More
Kartell™ X2 TAP FOR TANKS 1770 AND 1771
Hergestellt aus Polyethylen hoher Dichte, wodurch es für die Verpackung und den Transport von Flüssigkeiten in der Lebensmittelindustrie geeignet ist. Kartell™ Spigot for Tank erleichtert die Verwendung, indem der Tank in einer stehenden Position gehalten werden kann.
Marke:  Kartell™ 0177200
Artikelnummer. 12801773
  • 11.75 CHF / 2 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit 10 l- und 20 l-Tanks
  • Der Hahn wird so positioniert, dass der Tank stehen kann, sodass die Verwendung dieser Tanks bei der Verpackung und beim Transport von Flüssigkeiten erleichtert wird
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Spezifikation
36.50 mm
Weiß
HDPE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ X2 TAP FOR TANKS 1770 AND 1771 > ClosureSize: 36.50 mm