Learn More
Tantaldraht, 0.127 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
68.85 CHF - 212.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Summenformel | Ta |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.95 |
MDL-Nummer | MFCD00011252 |
InChI-Schlüssel | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
IUPAC-Name | Tantal |
SMILES | [Ta] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11356697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000977.G1 |
1 m |
68.85 CHF
1 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11366697
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000977.G5 |
5 m |
212.00 CHF
5 Meter |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
Tantal |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Spezifikation
Tantalum wire | |
7440-25-7 | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Geruchsneutral | |
Draht |
0.127mm (0.005 in.) dia. | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
Tantal | |
23956 | |
99.9% | |
≈0.21g/m |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen