Learn More
Tantaldraht, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11368608
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantaldraht, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368608
5 m
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Artikelnummer. 11368608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040674.G5
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 0.033 g/m; Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver wire
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis, Nb 50ppm)
Menge 5 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.05 mm (0.002 Zoll) Durchmesser
Name des Produkts
Tantaldraht, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >