Learn More
Tantal(V)-oxid, Puratronic™, 99.993 % (Metallbasis ohne Nb), Nb 50 ppm max., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347057
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-oxid, Puratronic™, 99.993 % (Metallbasis ohne Nb), Nb 50 ppm max., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347057
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11347057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010881.14
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
It is used in the production of capacitors, due to its high dielectric constant. These capacitors are used in automotive electronics, cell phones, thin film components, and electronic circuitry. In addition, Tantalum(V) oxide has been utilized in the fabrication of the glass of photographic lenses. Due to its high biocompatibility and resistivity, it has attracted many biomedical applications. It is used in tantalum capacitors, resistive switching memories, high frequency CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductors) integrated circuits, and high-k dielectric for DRAM (Dynamic random-access memory) capacitor applications. It has been shown to improve corrosion resistance and cytocompatibility of titanium substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-61-0
Summenformel O5Ta2
Molekulargewicht (g/mol) 441.89
MDL-Nummer MFCD00011254
InChI-Schlüssel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) oxide
Schmelzpunkt 1800°C
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Nb), Nb 50 ppm max.
Merck Index 14,9056
Löslichkeitsinformationen Insoluble in almost all organic solvents. Solubility is negligible in water.
Formelmasse 441.89
Reinheit (%) 99.993%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR05L033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number010881.22,010881.14,010881.36
ChargennummerU05K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number010881.22,010881.14,010881.36
ChargennummerQ09K057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number010881.22,010881.14,010881.36
ChargennummerN13K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/02/2024 Catalog Number010881.22,010881.14,010881.36
ChargennummerM29K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number010881.22,010881.14,010881.36
Name des Produkts
Tantal(V)-oxid, Puratronic™, 99.993 % (Metallbasis ohne Nb), Nb 50 ppm max., Thermo Scientific Chemicals >