Learn More
Tantal(V)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
35.99 CHF - 547.75 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-61-0
Summenformel O5Ta2
Molekulargewicht (g/mol) 441.89
MDL-Nummer MFCD00011254
InChI-Schlüssel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Tantalum pentoxide
IUPAC-Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11397018
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014709.09
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11307028
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014709.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11317028
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014709.30
250 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Tantalum(V) oxide is used in the production of capacitors, due to its high dielectric constant. These capacitors are used in automotive electronics, cell phones, thin film components and electronic circuitry. In addition, Tantalum(V) oxide has been utilized in the fabrication of the glass of photographic lenses. Due to its high biocompatibility and resistivity, it has attracted many biomedical applications. It is used in tantalum capacitors, resistive switching memories, high frequency CMOS (Complementary metal-oxide-semiconductors) integrated circuits and high-k dielectric for DRAM (Dynamic random-access memory) capacitor applications. It has been shown to improve corrosion resistance and cytocompatibility of titanium substrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 215-238-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tantal(V)-oxid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals