Learn More
Arsen(V)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10312583 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-61-0
Summenformel O5Ta2
Molekulargewicht (g/mol) 441.89
MDL-Nummer MFCD00011254
InChI-Schlüssel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) oxide
Schmelzpunkt 1872°C
Farbe Beige-weiß bis weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel Ta2O5
Merck Index 15, 9188
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 441.89
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tantalum(V) oxide
Name des Produkts
Arsen(V)-oxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >