Learn More
Tantal(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Nb < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11343428
Verfügbar ab: 31-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Nb < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343428
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11343428
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036343.22
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-61-0 | O5Ta2 | 441.89 g/mol
Tantalum (V) oxide (Ta2O5) has potential applications as part of an environmental barrier coating system for Si3N4-based turbine components. Octadecyl phosphoric acid ester has been found to produce oriented, well-ordered monolayers on a flat tantalum (V) oxide surface, via self-assembly from a heptane/propan-2-ol solution. Tantalum(V) oxide (Ta 2 O 5 ) has been used extensively as an insulating layer in discrete capacitors and shows a high potential for semiconductor applications such as an insulating dielectric in the capacitive element in memory devices such as dynamic random access.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-61-0
Summenformel O5Ta2
Molekulargewicht (g/mol) 441.89
MDL-Nummer MFCD00011254
InChI-Schlüssel PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name [(dioxotantalio)oxy]dioxotantalum
SMILES O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) oxide
Schmelzpunkt 1800°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis ohne Nb), Nb < 200 ppm
Merck Index 14,9056
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 441.89
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 8.2 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP27L049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer036343.22,036343.14
Chargennummer10252549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Artikelnummer036343.22,036343.14
ChargennummerP03I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer036343.22,036343.14
ChargennummerC19I10 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer036343.22,036343.14
ChargennummerJ30R048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer036343.22,036343.14
Name des Produkts
Tantal(V)-oxid, 99.95 % (Metallbasis ohne Nb), Nb < 200 ppm, Thermo Scientific Chemicals >