Learn More
Tantal(V)-Ethoxid, 99.999 % (Metallbasis), Nb <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11396958
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-Ethoxid, 99.999 % (Metallbasis), Nb <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396958
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11396958
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014643.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6074-84-6 | C10H25O5Ta | 406.25 g/mol
Tantalum(V) ethoxide acts as a precursor used in the preparation of ultra thin films of tantalum oxide and other tantalum containing films, which finds application in semiconductors. It is also used to prepare tantalum oxide nanoparticles for the imaging cartilage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6074-84-6
Summenformel C10H25O5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 406.25
MDL-Nummer MFCD00049785
InChI-Schlüssel HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum v ethoxide, tantalum 5+ ethanolate, tantalum ethoxide, tantalum 5+ pentaethanolate, ethanol, tantalum 5+ salt, pentaethoxytantalum v, ethanol, tantalum 5+ salt 5:1, tantalum ethylate, pentaethyl tantalate, tantalum pentaethoxide
PubChem CID 160806
IUPAC-Name Ethanolat; Tantal(5+)
SMILES CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) ethoxide
Schmelzpunkt 18°C to 19°C
Dichte 1.566 g/mL
Siedepunkt 145°C (0.1 mmHg)
Flammpunkt 30°C (87°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ta(OCH2CH3)5
Brechungsindex 1.488
Menge 10 g
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3678999
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water; Soluble in organic solvents.
Formelmasse 406.25
Reinheit (%) 99.999%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nb <100 ppm
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Tantal(V)-Ethoxid, 99.999 % (Metallbasis), Nb <100 ppm, Thermo Scientific Chemicals >