Learn More
Tantal(V)-chlorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Beschreibung
Tantalum(V) chloride is used to form mixed chloro-aryloxide compounds, such as [Ta(OC6H3-2,6-i-Pr2)2Cl3]2, which form pyridine or phosphine adducts with a distorted six-coordinate geometry. It is also used as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds such as CsErTa6Cl18.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 242°C |
Chemischer Name oder Material | Tantalum(V) Chloride |
Schmelzpunkt | 216°C |
Namenshinweis | Ampouled under argon |
Physikalische Form | Fest, resublimiert, kristallin |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99%, metal basis |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (reacts). Also soluble in ethanol,ether and carbon tetrachloride. |
Formelmasse | 358.21 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
P07L039 | Analysenzertifikat | 10/03/2025 | 010880.14,010880.06,010880.22 |
U06K024 | Analysenzertifikat | 25/09/2024 | 010880.14,010880.06,010880.22 |
M02K039 | Analysenzertifikat | 10/01/2024 | 010880.14,010880.06,010880.22 |
Z06J036 | Analysenzertifikat | 01/01/2024 | 010880.14,010880.06,010880.22 |
U31J053 | Analysenzertifikat | 22/09/2023 | 010880.14,010880.06,010880.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Tantalum(V) chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tantalum chloride