Learn More
Tantal(V)-chlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10721481
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-chlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10721481
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10721481
Marke: Thermo Scientific Acros 203910050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7721-01-9
Summenformel Cl5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 358.20
MDL-Nummer MFCD00011253
InChI-Schlüssel OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
IUPAC-Name tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spezifikation
Siedepunkt 242.0°C
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) chloride
Schmelzpunkt 221.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel TaCl5
UN-Nummer 3260
Fieser 16,312; 17,321
Merck Index 15, 9186
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol, koh, h2so4
Formelmasse 358.2
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469224 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number203910050,203910250,203911000
ChargennummerA0472485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number203910050,203910250,203911000
ChargennummerA0467235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/10/2024 Catalog Number203910050,203910250,203911000
ChargennummerA0454143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number203910050,203910250,203911000
ChargennummerA0447775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number203910050,203910250,203911000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tantalum(V) chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tantal(V)-chlorid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >