Learn More
Tantal(V)-chlorid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11347757
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-chlorid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347757
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11347757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014164.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
In chlorination of organic substances, as an intermediate, and in the production of pure metalTantalum(V) chloride is used in the preparation of catalyst for the polycyclotrimerizations of alkenediynes, chloro-aryloxide compounds and for the plasma-enhanced atomic layer deposition of tantalum nitride films. It acts as a starting material for new edge-bridged octahedral M6 cluster compounds. It is involved in the preparation of tantalum(V) oxychloride, tantalum pentoxide. It is electrophilic and behaves like a Friedel-Crafts type catalyst, similar to aluminum(III) chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Bei der Chlorierung organischer Stoffe, als Zwischenprodukt und bei der Herstellung von Reinmetall
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7721-01-9
Summenformel Cl5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 358.20
MDL-Nummer MFCD00011253
InChI-Schlüssel OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Synonym Tantalum pentachloride
IUPAC-Name tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Spezifikation
Siedepunkt 242°C
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) chloride
Schmelzpunkt 216°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,9054
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water; Soluble in absolute alcohol and KOH; Soluble in ether,carbon tetrachloride,sulfuric acid and potassium hydroxide; Slightly soluble in ethanol.
Formelmasse 358.21
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Acidic
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.68 g/mL
Name des Produkts
Tantal(V)-chlorid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >