Learn More
Tantal(V)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367657
Verfügbar ab: 04-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367657
50 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11367657
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014041.18
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13451-11-1 | Br5Ta | 580.468 g/mol
The Tantalum Bromide Cluster is used for the preparation of heavy-atom derivatives for structure determination of biological macromolecules by X-ray analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13451-11-1
Summenformel Br5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 580.468
MDL-Nummer MFCD00049563
InChI-Schlüssel GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
IUPAC-Name Pentabromtantal
SMILES Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 348.8°C
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) bromide
Schmelzpunkt 265°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 580.49
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 4.67 g/mL
Name des Produkts
Tantal(V)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >