Learn More
Tantal(V)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341579
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal(V)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341579
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11341579
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014041.04
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
The Tantalum Bromide Cluster is used for the preparation of heavy-atom derivatives for structure determination of biological macromolecules by X-ray analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13451-11-1
Summenformel Br5Ta
Molekulargewicht (g/mol) 580.468
MDL-Nummer MFCD00049563
InChI-Schlüssel GCPVYIPZZUPXPB-UHFFFAOYSA-I
Synonym tantalum pentabromide, tantalum bromide tabr5, tantalum v bromide, tantalum 5+ pentabromide, tabr5
PubChem CID 83480
IUPAC-Name Pentabromtantal
SMILES Br[Ta](Br)(Br)(Br)Br
Spezifikation
Siedepunkt 348.8°C
Chemischer Name oder Material Tantalum(V) bromide
Schmelzpunkt 265°C
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 2 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Formelmasse 580.49
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Dichte 4.67g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number014041.09,014041.18,014041.04,014041.30
Chargennummer10254927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number014041.09,014041.18,014041.04,014041.30
Chargennummer10254927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog Number014041.04
Chargennummer10254952 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2025 Catalog Number014041.04
Name des Produkts
Tantal(V)-bromid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >