Learn More
Tantalpulver, -22 Mesh, Puratronic™, 99.98 % (Metallbasis, Nb 50 ppm), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
60.65 CHF - 507.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-25-7 |
---|---|
Summenformel | Ta |
Molekulargewicht (g/mol) | 180.95 |
MDL-Nummer | MFCD00011252 |
InChI-Schlüssel | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod |
PubChem CID | 23956 |
ChEBI | CHEBI:33348 |
IUPAC-Name | Tantal |
SMILES | [Ta] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11315809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010753.06 |
5 g |
60.65 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11336847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010753.14 |
25 g |
188.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11326847
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010753.22 |
100 g |
507.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-25-7 | |
180.95 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
23956 | |
Tantal |
Ta | |
MFCD00011252 | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
CHEBI:33348 | |
[Ta] |
Spezifikation
Tantalum | |
7440-25-7 | |
99.98% (Metals basis) | |
MFCD00011252 | |
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N | |
Tantal | |
23956 | |
-22 Mesh | |
Pulver |
Schwarz bis grau | |
Gray to black powder | |
Ta | |
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod | |
[Ta] | |
180.95 | |
CHEBI:33348 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-135-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WW5505000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen