Learn More
Tantalpulver, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 15475935
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantalpulver, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 15475935
2.5 g
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 15475935
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010344.88
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Nb 50 ppm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Menge 2.5 g
Geruch Odorless
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ23J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2024 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
ChargennummerL07R001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
ChargennummerD30P47 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
ChargennummerG23H24 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
ChargennummerE24K12 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number010344.14,010344.22,010344.88
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tantalum powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tantalum powder
Name des Produkts
Tantalpulver, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >