Learn More
Tantal-Pellets, 1 mm (0.04 in.) Durchmesser x 2 mm (0.08 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15404915
Verfügbar ab: 08-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal-Pellets, 1 mm (0.04 in.) Durchmesser x 2 mm (0.08 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404915
1000 Pc.
Click to view available options
Menge:
1000 Pc.
Artikelnummer. 15404915
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044367.KO
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum pellet
Namenshinweis 1mm (0.04 in.) dia. x 2mm (0.08in)
CAS 7440-25-7
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ta
MDL-Nummer MFCD00011252
Menge 1000 Pc.
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ta]
IUPAC-Name Tantal
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tantal-Pellets, 1 mm (0.04 in.) Durchmesser x 2 mm (0.08 in.), 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >