Learn More
Tantal-Nitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12033-62-4 | NTa | 194.955 g/mol
82.85 CHF - 322.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12033-62-4
Summenformel NTa
Molekulargewicht (g/mol) 194.955
MDL-Nummer MFCD00049568
InChI-Schlüssel MZLGASXMSKOWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum nitride, tantalum nitride tan, tantalum mononitride, tantalum nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 82832
IUPAC-Name Azanylidynetantal
SMILES N#[Ta]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11302188
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013093.09
10 g
82.85 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11312188
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013093.18
50 g
322.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Tantalum nitride is used to create barrier or glue layers between copper, or other conductive metals, and dielectric insulator films such as thermal oxides. These films are deposited on top of silicon wafers during the manufacture of integrated circuits, to create thin film surface mount resistors and has other electronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-788-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Tantal-Nitrid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals