Learn More
Tantal-Gaze, 80 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.08 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15417295
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal-Gaze, 80 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.08 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417295
75 x 75 mm
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Artikelnummer. 15417295
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046720.FL
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum gauze
Namenshinweis 80 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire
Menge 75 x 75 mm
Netzgröße 80 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Drahtgewebe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU09J049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2023 Catalog Number046720.FL,046720.GT
ChargennummerN28I095 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number046720.FL
ChargennummerQ22G035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046720.FL
ChargennummerG23Z009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number046720.FL
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tantal-Gaze, 80 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.08 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals >