Learn More
Tantal-Gaze, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.076 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470640
Verfügbar ab: 09-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantal-Gaze, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.076 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470640
250 x 250 mm
Click to view available options
Menge:
125 x 125 mm
250 x 250 mm
Artikelnummer. 11470640
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043965.GY
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum gauze
Namenshinweis 30 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Menge 250 x 250 mm
Netzgröße 30 Mesh
Form Drahtgewebe
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS06L037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2025 Catalog Number043965.GY,043965.GN
ChargennummerW26I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number043965.GY,043965.GN
ChargennummerY15H049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043965.GY,043965.GN
ChargennummerE02R032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number043965.GY,043965.GN
ChargennummerJ27X015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number043965.GY,043965.GN
Name des Produkts
Tantal-Gaze, 30 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser 0.076 mm (0.003 Zoll), Thermo Scientific Chemicals >