Learn More
Tantalgewebe, 100 Mesh, aus Draht mit 0.08 mm (0.003 in.) Durchmesser, Twill-Gewebe, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tantalum gauze |
Namenshinweis | 100 mesh woven from 0.08mm (0.003 in.) dia. wire, twilled weave |
Menge | 75 x 75 mm |
Netzgröße | 100 Mesh |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Drahtgewebe |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tantalgewebe, 100 Mesh, aus Draht mit 0.08 mm (0.003 in.) Durchmesser, Twill-Gewebe, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur