Learn More
Tantalfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356527
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantalfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356527
150 x 200 mm
Click to view available options
Menge:
75 x 100 mm
150 x 200 mm
Artikelnummer. 11356527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000331.GU
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 15.8 g/75 x 100 mm; Härte: wie gewalzt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Hard
Aussehen Gray to silver foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 150 x 200 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS10L011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2025 Catalog Number000331.GU,000331.GE
ChargennummerX13J041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number000331.GE,000331.GU
ChargennummerT13J058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2023 Catalog Number000331.GE,000331.GU
ChargennummerQ08I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2022 Catalog Number000331.GE,000331.GU
ChargennummerM16G062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000331.GE,000331.GU
Name des Produkts
Tantalfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, hart, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >