Learn More
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11395798
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395798
150 x 500 mm
Click to view available options
Menge:
100 x 150 mm
150 x 500 mm
150 x 2000 mm
Artikelnummer. 11395798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010351.IV
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 6.3 g/100 x 150 mm; Härte: als gewalzt
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Hard
Aussehen Gray to silver foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 150 x 500 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.025 mm (0.001 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY07K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number010351.GJ,010351.IV,010351.IX
ChargennummerZ10K007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2024 Catalog Number010351.GJ,010351.IV,010351.IX
ChargennummerX08K024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number010351.GJ,010351.IV,010351.IX
ChargennummerW09K040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog Number010351.GJ,010351.IV,010351.IX
ChargennummerT11K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog Number010351.GJ,010351.IV,010351.IX
Name des Produkts
Tantalfolie, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >