Learn More
Tantalfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376527
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tantalfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376527
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
Artikelnummer. 11376527
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 000335.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-25-7 | Ta | 180.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum foil
Namenshinweis 0.025mm (0.001 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.997%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.26g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX14K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2024 Catalog Number000335.FQ,000335.FF
ChargennummerP14K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number000335.FQ,000335.FF
ChargennummerZ27H044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number000335.FQ,000335.FF
ChargennummerP20A035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000335.FQ,000335.FF
ChargennummerB28R054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number000335.FQ,000335.FF
Name des Produkts
Tantalfolie, 0.025 mm (0.001 Zoll) Dicke, 99.997 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >