Learn More
DWK Life Sciences Sicherheitsverschluss, Enghals, aus PP, Rot, mit Ventil, für Kalk-Soda-Schraubflaschen Artikelnummer.: 11710904
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences Sicherheitsverschluss, Enghals, aus PP, Rot, mit Ventil, für Kalk-Soda-Schraubflaschen
Artikelnummer. 11710904 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
GL 32
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Artikelnummer. 11710904
Marke: DWK Life Sciences 293021909
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Originalitätsverschluss für engen Hals/hohes Formgewinde.
Roter Originalitätsverschluss aus PP für die Enghalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in hoher Form.
  • Belüftet mit PTFE-Membran zur Gewährleistung der Sicherheit mit Zweiwege-Gasübertragungsfähigkeit
  • Geschlossenzellige Polyolefin-Schaumstoffkappenauskleidung für eine effektive Abdichtung
  • Originalitätsring
  • DIN Gewinde in hoher Form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand
Material Polypropylen
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 32
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 45 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Sicherheitsverschluss, Enghals, aus PP, Rot, mit Ventil, für Kalk-Soda-Schraubflaschen >