Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Polyester Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyesteretiketten für die Verwendung mit tragbaren Thermotransferdruckern.
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL Approved |
Klebstofftyp | Acrylic |
Farbe | Silver |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Vertikale Wiederholung (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11592555
|
Brady™
011223 |
12.7 mm | 15.9 mm | 25.4 mm |
N/A
|
N/A | |||
11582565
|
Brady™
011232 |
48.3 mm | 79.4 mm | 76.2 mm |
N/A
|
N/A | |||
11552565
|
Brady™
011229 |
25.4 mm | 28.6 mm | 38.1 mm |
N/A
|
N/A | |||
11522565
|
Brady™
011226 |
50.8 mm | 54 mm | 25.4 mm |
N/A
|
N/A | |||
Beschreibung
TLS2200™ Teile können auch auf dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acrylic | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung | |
1 | |
-70 °C bis 100 °C |
UL Approved | |
Silver | |
Tamper-evident Metallized Polyester | |
Unsteril | |
BMP™61, BMP™71 und BradyPrinter M611 mobile Etikettendrucker, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermo-Etikettiersysteme | |
Rechteck | |
0.071 mm |