Learn More
Brady™ Tamper-evident Metallized Polyester Labels for M611, BMP61 and BMP71
Polyesteretiketten für die Verwendung mit tragbaren Thermotransferdruckern.
Marke: Brady™ 011232
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TLS2200™ Teile können auch auf dem BMP™71 Etikettendrucker gedruckt werden, sofern der Rollenadapter (M71-ADAPT) verwendet wird.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Acrylic | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung | |
1 | |
Rechteck | |
0.071 mm | |
76.2 mm | |
48.3 mm |
UL Approved | |
Silver | |
Tamper-evident Metallized Polyester | |
Unsteril | |
BMP™61, BMP™71 und BradyPrinter M611 mobile Etikettendrucker, TLS 2200™ and TLS-PC LINK™ Thermo-Etikettiersysteme | |
100 Etiketten | |
-70 °C bis 100 °C | |
79.4 mm | |
76.2 mm | |
48.3 mm |