Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 Tiegel
40.15 CHF - 1376.00 CHF
Spezifikation
Material Al-23
Menge 1 Stück
Product Type Tammann Al-23-Tiegel
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 14
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15403545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033052.KF
0,2 ml 3mm 30mm 6mm
47.80 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15423545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033054.KF
2.3mL 6mm 80mm 10mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15433545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033055.KF
5 ml 8mm 100mm 12mm
62.90 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15443545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033056.KF
8mL 10mm 100mm 15mm
77.10 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15413545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033053.KF
1mL 5mm 50mm 8mm
46.30 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15463545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033058.KF
17mL 15mm 100mm 20mm
95.70 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15483545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033060.KF
90mL 20mm 280mm 24mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15493545
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033061.KF
30mL 20mm 100mm 25mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15443555
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033066.KF
790mL 58mm 280mm 68mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15403555
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033062.KF
123mL 28mm 190mm 34mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15423555
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033064.KF
300mL 38mm 280mm 44mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15413555
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033063.KF
180mL 28mm 280mm 34mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15433555
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033065.KF
490mL 47mm 280mm 55mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15453555
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
033067.KF
1070mL 58mm 390mm 68mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Al-23
1 Stück
Tammann Al-23-Tiegel
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tammann Al-23 Tiegel