Learn More
Cytiva TALON™ Superflow Medium
Bietet eine andere Selektivität im Vergleich zu nickelgeladenen Medien. Cytiva TALON™ Superflow Medium zur Aufreinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch IMAC.
Marke: Cytiva 28-9574-99
Beschreibung
Eigenschaften:
- Ligand - TALON Superflow Cobalt-IMAC
- Matrix – quervernetzte Agarose, 6 %
- Partikelgröße – 60 bis 160 μm
- Bindungsvermögen/ml – bis zu20 mg Histidin-getaggtes Protein
- Arbeitsbereich mit stabilem pH-Wert: 3 bis 12
- pH-Stabilität Cleaning-in-Place (CIP) – 2 - 14 Co2+ gestripptes Medium
- Komplettpackungsgröße – 10 ml
Spezifikation
10 ml | |
4 bis 8 °C | |
Talon Superflow-Medien | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
20 % Ethanol |
Zur Reinigung von Histidin-getaggten rekombinanten Proteinen durch immobilisierte Metallaffinitäts-Chromatographie | |
Bis zu 20 mg Histidin-markiertes Protein | |
60 bis 160 μm | |
3 bis 12 | |
Talon Superflow Cobalt-IMAC |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.