Learn More
Koettermann™ Hohe Lagerschränke
Marke:  Koettermann™ 301-00084
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14855311
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Hoch-Lagerschrank
516 mm
192 cm
900 mm
Große Aufbewahrung
516 x 900 x 1920 mm
2
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Koettermann™ Hohe Lagerschränke > Tiefe:516mm