Learn More
BICASA Tall Pull-Out Cabinet
Tall Pull-Out Cabinet Laboratory Cabinet constructed with fire-retardant particleboard. Features 5 height adjustable polyurethane powder coated steel sheet trays.
3250.00 CHF - 4160.00 CHF
Spezifikation
Anzahl Einschübe | 5 |
---|---|
Produkttyp | Storage Cabinet |
Farbe | Light Gray |
Material | Melamine |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30057609
|
BICASA
TC.PO.450.600.2003 |
450 x 600 x 2030 mm |
3250.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057567
|
BICASA
TC.PO.450.900.2003 |
450 x 900 x 2030 mm |
4160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Tall Storage Cabinet
- Suitable for NOT FLAMMABLE repository
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Upper air extraction flange 50 mm diameter
- 5 height adjustable steel sheet trays
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid pull-out door
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Ventilation Grid
- Facade Color: Light Grey
Spezifikation
5 | |
Storage Cabinet | |
Light Gray | |
Melamine |