Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Click to view available options
Scharnierseite:
Left
Right
Farbe:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Storage Unit |
Farbe | Light Gray |
Schranktyp | Storage |
Zertifizierung/Konformität | EN 16121:2017 Certified |
Abmessungen (L x B x H) | (480 + 20) x 600 x 2030 mm |
Türtyp | Hinged |
Ausführung | Powder Coated |
Rahmenmaterial | Melamine |
Scharnierseite | Left |
Anzahl Türen | 1 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BICASA Tall Laboratory Cabinet >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur