Learn More
Buerkle™ Eckige, enghalsige HDPE-Flasche mit Schraubverschluss
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 ml
Beschreibung
ulliTransparent, bruchsicher, aus HDPE/liliSpezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung/liliGeeignet als Einwegflasche/liliAuslaufsicher/liliMit Schraubverschluss/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 17,5 mm |
Enthält | Schraubverschluss |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 68 mm |
Menge | 1 |
Breite (metrisch) | 53 mm |
Gewindegröße (metrisch) | 25 mm |
Closure Included | Ja |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Eckige, enghalsige HDPE-Flasche mit Schraubverschluss >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur