Learn More
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit. Kartell™ Graduierte Messzylinder mit hoher Form verwenden horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
Marke: Kartell™ 0257200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Große Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Widerstehen Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
- Keine Benetzung und kein Meniskus
Spezifikation
50 ml | |
ISO 6706 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 2 1977 | |
30/Pckg. | |
Autoklavierbar |
PMP | |
B | |
10 mL | |
199 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Klasse B Glasklare (TPX™) hohe PMP-Messzylinder > 50 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur