Learn More
Invitrogen™ Tali™ Objektträger für Zellanalyse
Zur Verwendung mit dem Tali™ bildbasierten Zytometer
395.00 CHF - 3685.00 CHF
Spezifikation
Typ | Zellanalyse-Objektträger |
---|---|
Produktlinie | Tali™ |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tali™ bildbasierter Durchflusszytometer |
Nachweisverfahren | Fluoreszent |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12083805
|
Invitrogen™
T10794 |
50 Objektträger |
395.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12209319
|
Invitrogen™
T10795 |
500 Objektträger |
3685.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Die Tali Zellanalyse-Objektträger wurden speziell zur Verwendung mit dem Tali bildbasierten Zytometer entwickelt. Jeder Objektträger enthält zwei separate, geschlossene Analysekammern, die jeweils 25 μl Probenvolumen aufnehmen können.
- Jeder Tali Zellanalyse-Objektträger ist vorsterilisiert und einzeln verpackt.
- Da es sich bei dem Tali bildbasierten Zytometer um ein fluoreszierendes Zellanalysegerät handelt, bestehen die Objektträger aus niedrig fluoreszierendem Kunststoff.
- Einweg-Objektträger
- Nach der Verwendung können die Objektträger mit dem herkömmlichen biologischen Gefahrengut entsorgt werden.
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, zelluläre Bildgebung, Bildgebungszytometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zellanalyse-Objektträger | |
Tali™ bildbasierter Durchflusszytometer | |
Raumtemperatur |
Tali™ | |
Fluoreszent |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.