Learn More
Invitrogen™ Tali™ Objektträger für Zellanalyse
Zur Verwendung mit dem Tali™ bildbasierten Zytometer
Marke: Invitrogen™ T10795
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Tali Zellanalyse-Objektträger wurden speziell zur Verwendung mit dem Tali bildbasierten Zytometer entwickelt. Jeder Objektträger enthält zwei separate, geschlossene Analysekammern, die jeweils 25 μl Probenvolumen aufnehmen können.
- Jeder Tali Zellanalyse-Objektträger ist vorsterilisiert und einzeln verpackt.
- Da es sich bei dem Tali bildbasierten Zytometer um ein fluoreszierendes Zellanalysegerät handelt, bestehen die Objektträger aus niedrig fluoreszierendem Kunststoff.
- Einweg-Objektträger
- Nach der Verwendung können die Objektträger mit dem herkömmlichen biologischen Gefahrengut entsorgt werden.
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, zelluläre Bildgebung, Bildgebungszytometrie
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Zellanalyse-Objektträger | |
Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, zelluläre Bildgebung, Bildgebungszytometrie | |
Fluoreszent | |
Inhalt: zehn Kartons mit je 50 Objektträgern | |
500 Objektträger |
Tali™ | |
Tali™ bildbasierter Durchflusszytometer | |
Objektträger | |
Inhalt: zehn Kartons mit 50 Objektträgern. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen vorgesehen.