Learn More
Talkum, Partikelgröße: -200 Mesh (<75μ m), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10503244
Talkum, Partikelgröße: -200 Mesh (<75μ m), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503244
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10503244
Marke: Thermo Scientific Acros 222735000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 14807-96-6 | H2Mg3O12Si4 | 379.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14807-96-6
Summenformel H2Mg3O12Si4
Molekulargewicht (g/mol) 379.26
MDL-Nummer MFCD00792903
InChI-Schlüssel KNXVOGGZOFOROK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium silicate, hydrous, talc powder, talc, cp, talc,-350 mesh, talc, powder, 10 mum, 3mgo.4o2si.h2o, talc, vetec tm reagent grade, talc, tested according to ph.eur., magnesium silicate monohydrate talc, tris @magnesium oxide tetrakis silica hydrate
PubChem CID 16211421
IUPAC-Name Dioxosilan;oxomagnesium;hydrat
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Si]([O-])=O.O[Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Talc
Schmelzpunkt 800.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Besonders feines Pulver
Menge 500 g
Strukturformel Mg3[Si4O10(OH)2]
Merck Index 15,9168
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in cold acids and alkalies
Formelmasse 379.28
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Typische chemische Eigenschaften:SiO2:59,3 %, MgO:31,5 %, Al2O3:1,9%, Fe2O3:1,0 %, CaO:0,6%
Verlust bei Trocknung 0.2% (105°C) max.
Verpackung Kunststoffflasche
Name des Produkts
Talkum, Partikelgröße: -200 Mesh (<75μ m), Thermo Scientific Chemicals >