Learn More
Tadalafil, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30000939
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tadalafil, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30000939
10 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 30000939
Marke: Tocris Bioscience 6311/10
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Potent and highly selective PDE5 inhibitor; orally bioavailable
Potent and highly selective PDE5 inhibitor (IC50 = 5 nM). Exhibits > 2000-fold selectivity for PDE5 over PDEs 1,2,3 and 4 and 1000-fold selectivity over PDE6. Reduces blood pressure in hypertensive rats. Also delays tumor growth in a mouse model via inhibition of MDSC-mediated immunosuppression. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 171596-29-5
Summenformel C22H19N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 389.411
InChI-Schlüssel WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
Synonym GF196960
PubChem CID 110635
ChEBI CHEBI:71940
SMILES CN1CC(=O)N2C(C1=O)CC3=C(C2C4=CC5=C(C=C4)OCO5)NC6=CC=CC=C36
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (6R,12aR)-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,6,7,12,12a-hexahydro-2-methylpyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]
Strukturformel C22H19N3O4
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble to 100mM in DMSO
Formelmasse 389.4
Reinheit (%) >99%
Physikalische Form Solid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tadalafil, Tocris Bioscience™ >