Learn More
Hecht Karl™ Tisch-Stoppuhr
Marke:  Hecht Karl™ 41979010
Artikelnummer. 10718832
  • 203.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Spezifikation
Tischstoppuhr
0 bis 60 s, 0 bis 60 min
Nachleuchtende Abbildungen und Hände
AA 1,5 V
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hecht Karl™ Tisch-Stoppuhr > Displaytyp:Nachleuchtende Abbildungen und Hände