Learn More
SI Analytics™ Wechselaufsatz, 20ml, Typ TA 20 plus, mit braunem UV-Schutzmantel
SI Analytics™ TA 20 Plus Austauschgerät ist eine braune Glasflasche mit UV-Schutzbeschichtung für Titranten.
Marke:  SI Analytics™ 285211054
Artikelnummer. 10103212
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verfügt über eine braune UV-Schutzbeschichtung
  • Braune Glasflasche für Titrant
  • Gewindegröße GL 45
  • Mit S 40-Flaschenadapter, Schläuchen, Tropfrohr und Titrierspitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Austauscheinheit
Reagenzflasche
20 ml
Name des Produkts
SI Analytics™ Wechselaufsatz, 20ml, Typ TA 20 plus, mit braunem UV-Schutzmantel > Kapazität: 20 ml