Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-Cftag Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Labels getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Marke: Thermo Scientific™ 88866
140.80 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ T7-zellfreien Expressionsvektoren (pT7CFE1) sind Klonierplasmide, die für die Verwendung mit dem Thermo Scientific 1-stufigen humanen In-vitro-Proteinexpressionssystem für die In-vitro-Translation (IVT) getaggter Fusionsproteine optimiert sind.
Die pT7CFE1-Expressionsvektoren enthalten das Element der internen ribosomalen Eintrittsstelle (IRES) des Enzephalomyokarditis-Virus (EMCV), das für hohe Grade der Cap-unabhängigen Proteinexpression im humanen In-vitro-Translationssystem von entscheidender Bedeutung ist. Jeder Vektor verfügt über einen hochkompatiblen Polylinker (Multiple Cloning Site, MCS), was das einfache Einfügen von Protein-codierenden Sequenzen in und zwischen Vektoren erleichtert. Der pT7CFE1-Vektor ist am N- oder C-Terminus mit einem Einzel- oder zwei Tandem-Affinitäts-Tags verfügbar und erleichtert damit die Proteinaufreinigung und -detektion. Die pT7CFE1-Vektoren eignen sich für das Einfügen von geklonten Genen, cDNA, ORF oder PCR-Produkten für In-vitro-Transkription und -Translation. Auf Wunsch sind auch spezielle Klonierungs-Serviceleistungen erhältlich.Leistungsmerkmale:
Optimierte Leistung – Entwickelt für höchste Ausbeute im humanen In-vitro-Translationssystem
Zahlreiche Optionen – Mehrere Optionen für Tags und Tag-Positionen verfügbar
Modulares MCS – Der Polylinker wird über die gesamte Vektorfamilie beibehalten, um die Subklonierung zu erleichtern
Spaltbare Tags – HRVC 3C-Spaltungsstelle für ausgewählte Vektoren verfügbar
Merkmale von PT7CFE1-Plasmid:
- EMCV-IRES an der 5‘-UTR fördert die Gesamt-Translation der mRNA
- Der Polylinker oder MCS ermöglicht das Einfügen von Genen an zehn verschiedenen Restriktionsstellen: Msc1, Nde1, BamH1, EcoR1, EcoRV, Pac1, Pst1, Sac1, Sal1, Not1 und Xho1
- Die Poly-A-Sequenz in der 3‘-Region unterstützt die mRNA-Stabilisierung und den Schutz vor Nukleasen
- T7 Terminator stellt die Synthese von mRNA-Transkripten mit genauer Größe sicher
- Die Plasmid-Linearisierung kann mit Restriktionsstellen zwischen dem Poly-A-Schwanz und der T7-Terminator-Region erreicht werden
Spezifikation
pT7CFE1-CFtag-Vektor | |
Restriktionsenzym/MCS | |
10 μg | |
Ampicillin (AMPR) |
pT7CFE1-CFtag-Vektor | |
FLAG | |
Bei -70 bis -20 °C lagern. | |
T7 |