Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CHis Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Markierungen getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88860
Artikelnummer. 10797195
  • 179.00 CHF / 10 Mikrogramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pT7CFE1-CHis-Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Ampicillin (AMPR)
pT7CFE1-CHis-Vektor
His-Tag
Bei -70 bis -20 °C lagern.
T7
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ405562 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number88860
ChargennummerZD397875 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Catalog Number88860
ChargennummerZC391205 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number88860
ChargennummerYK384226 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number88860
ChargennummerZA381812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number88860
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CHis Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression > pT7CFE1-CHis Vektor; 10 μg