Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHis-GST-CHA Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Labels getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88871
Artikelnummer. 15205743
  • 181.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pT7CFE1-NHis-GST-CHA
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Ampicillin (AMPR)
pT7CFE1-NHis-GST-CHA-Vektor
GST-Tag, His-Tag, HA-Tag
Bei -70 bis -20 °C lagern.
T7
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZA388889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number88871
ChargennummerYG380336 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/07/2023 Catalog Number88871
ChargennummerYD369930 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2023 Catalog Number88871
ChargennummerXI361082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog Number88871
ChargennummerXD336431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2022 Catalog Number88871
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pT7CFE1-NHis-GST-CHA Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression > pT7CFE1-NHis-GST-CHA; 10 μg