Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CGST-HA-His Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Markierungen getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88868
145.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12196500
  • 182.00 CHF / 10 Mikrogramm
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pT7CFE1-CGST-HA-His-Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Ampicillin (AMPR)
pT7CFE1-CGST-HA-His-Vektor
GST-Tag, His-Tag, HA-Tag
Bei -70 bis -20 °C lagern.
T7
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CGST-HA-His Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression > pT7CFE1-CGST-HA-His-Vektor; 10 μg.