Learn More
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CGFP-HA-His Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression
Mit diesen vielseitigen T7-Expressionsvektoren können Sie mit His, HA, Myc oder anderen Markierungen getaggte Fusionsproteine durch zellfreie In-vitro-Translation (IVT) erzeugen.
Marke:  Thermo Scientific™ 88869
Artikelnummer. 12106510
  • 177.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
pT7CFF1-CGFP-HA-His-Vektor
Restriktionsenzym/MCS
10 μg
Ampicillin (AMPR)
PT7CFE1-CGFP-HA-His-Vektor
His-Tag, turboGFP, HA-Tag
Bei -70 bis -20 °C lagern.
T7
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ pT7CFE1-CGFP-HA-His Vector for Mammalian Cell-Free Protein Expression > pT7CFF1-CGFP-HA-His-Vektor; 10 μg.