Learn More
Thermo Scientific™ T4 DNA Ligase (5 U/μl)
T4 DNA Ligase katalysiert die Bildung einer Phosphodiesterbindung zwischen nebeneinanderliegenden 5‘-Phosphat- und 3‘-Hydroxy-Enden in Doppelstrang-DNA oder -RNA
Marke: Thermo Scientific™ EL0012
325.89 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
345.06 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Katalysiert die Bildung einer Phosphodiesterbindung zwischen nebeneinanderliegenden 5‘-Phosphat- und 3‘-Hydroxy-Enden in Doppelstrang-DNA oder -RNA mit der Thermo Scientific™ T4 DNA-Ligase. Das Enzym repariert einsträngige Einbrüche (sog. Nicks) in Duplex-DNA und -RNA oder DNA/RNA-Hybriden. Es verbindet darüber hinaus DNA-Fragmente mit Sticky- oder Blunt-Kettenenden, übt aber auf einsträngige Nukleinsäuren keine Aktivität aus.
Die T4 DNA Ligase erfordert ATP als Kofaktor.
Highlights
- Aktiv in Thermo Scientific Restriktionsenzym, PCR und RT-Puffern (bei Lieferung mit ATP)
- Schnell – Die Sticky-End-Ligation ist innerhalb von 10 Minuten bei Raumtemperatur abgeschlossen.
- Im Lieferumfang enthalten: PEG-Lösung für effiziente Blunt-End-Ligationen
Anwendungen
- Klonen von DNA-Fragmenten, die aus Restriktionsenzymen erzeugt wurden
- Klonen von PCR-Produkten
- Verschmelzen doppelsträngiger Oligonukleotid-Linker bzw. -Adaptoren mit DNA
- Ortsspezifische Mutagenese
- Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP, Verfahren zur Herstellung eines genetischen Fingerabdrucks)
- Ligase-vermittelter RNA-Nachweis (siehe Referenz 3)
- Nick-Reparatur in Duplex-DNA, RNA oder DNA/RNA-Hybriden
- Selbstzirkulation linearer DNA.
Hinweise
- Die Bindung von T4 DNA Ligase an DNA kann zu einer Verschiebung der Bande im Agarosegel führen. Um dies zu vermeiden, die Proben mit 6X DNA-Ladefarbstoff & SDS-Lösung 5 Minuten lang bei 70 °C oder 10 Minuten lang bei 65 °C inkubieren und dann vor der Elektrophorese auf Eis kühlen.
- Bei der Transformation darf das Volumen des Ligationsreaktionsgemischs das Volumen der kompetenten Zellen nicht um mehr als 10 % überschreiten.
- Vor der Elektrotransformation muss die T4 DNA Ligase durch Zentrifugationssäule oder Chloroform-Extraktion aus dem Ligasegemisch entfernt werden. Die extrahierte DNA kann noch weiter mit Ethanol ausgefällt werden.
Spezifikation
5 U/μl | |
10x T4-DNA-Ligasepuffer | |
T4 DNA-Ligase |
DNA-Ligase | |
5 x 1000 E |
Sicherheit und Handhabung
- T4 DNA Ligase (5 U/µL)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol