Learn More
Copan Italia™ SPATEL T-FOERMIG/5ER BEUTEL BEUTEL
Sterile, T-förmige Verteiler zum Dispergieren von Flüssigkeiten über die Oberfläche von Agarkulturplatten. Copan Italia™ T-förmige Kunststoffspreizer verfügen über glatte, abgerundete Oberflächen, um Agar-Schneiden oder -Zerlegen zu vermeiden.
Marque: Copan Italia™ 173CS05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Anwendung bei Plattenauszählungen für bakterielle KbE in Wasser, Milch, Urin und anderen flüssigen Proben.
- Glatte, abgerundete Oberflächen verhindern das Schneiden oder Zerlegen von Agar während der Inokulation von Kultur-Platten.
- Das T-förmige Design ermöglicht eine gleichmäßige Druckanwendung auf der Agar-Oberfläche.
Spécification
Ja | |
5/Aufreißpackung, 1000/Karton | |
T | |
Verteiler | |
Anwendung bei Plattenauszählungen für bakterielle KbE in Wasser, Milch, Urin und anderen flüssigen Proben. |
171 mm | |
1.000/Packung | |
Kunststoff | |
Steril |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Copan Italia™ SPATEL T-FOERMIG/5ER BEUTEL BEUTEL > Länge: 171 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu