Learn More
Thermo Scientific™ T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS Cells
T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells contain the human purinergic receptor P2Y14 (P2RY14) under doxycycline inducible control linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line.
Marke:  Thermo Scientific™ K1858
Artikelnummer. 10185694
  • 18540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells contain the human purinergic receptor P2Y14 (P2RY14) under doxycycline inducible control linked to a TEV protease site and a Gal4-VP16 transcription factor stably integrated into the Tango™ GPCR-bla U2OS parental cell line. This parental cell line stably expresses a beta-arrestin/TEV protease fusion protein and the beta-lactamase reporter gene under the control of a UAS response element. The T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells have been functionally validated for Z' factor and EC50 concentrations of UDP-glucose. In addition, T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS cells have been tested for assay performance under variable conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NM_014879.2
Teilende Zellen
Nativer Schwanz
FRET
Auf Einzelzellen basierende Klone
8 x 106 Zellen
BLA (Beta-Lactamase)
U2OS-Zelle
Tango™
Zellbasierte Beta-Arrestin-Rekrutierung
Tango™ Zelllinien werden auf Trockeneis versendet. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
Fluoreszent
G-Protein-gekoppelter Rezeptor (GPCR)
Tango™
Endpunkt
P2RY14
U2OS
GPCRs
Name des Produkts
Thermo Scientific™ T-REx™ Tango™ P2RY14-bla U2OS Cells > 8 x 106 Cells